Learn More
Invitrogen™ BAPTA, Tetracesium Salt, cell impermeant
Nicht membrangängiger Chelator, der für Ca2+ über Mg2+ sehr selektiv ist
Marke:  Invitrogen™ B1212
629.36 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.00525kg
Artikelnummer. 10452632
  • 944.00 CHF / 1 Gramm
Verfügbar ab: 09-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Lässt sich zum Überwachen der Konzentration von extrazellulärem Ca2+ einsetzen
  • BAPTA ist selektiver für Ca2+ als EDTA und EGTA, und seine Metallbindung ist auch weniger pH-Wert-empfindlich
Calciumnachweis, Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionische Homöostase und Signalgebung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern.
Viabilität und Proliferation von Zellen
Chelator (nicht fluoreszierend)
Raumtemperatur
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.