Learn More
Invitrogen™ BAPTA, AM, cell permeant chelator
Artikelnummer. 11544147
Click to view available options
Menge:
25mg
20 x 1mg
Packungsgröße:
20 Milligramm
25 Milligramm
Artikelnummer. 11544147
Marke: Invitrogen™ B1205
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Membrangängiger Chelator, der für Ca2+ über Mg2+ sehr selektiv ist
  • Kann zum Überwachen intrazellulärer Ca2+-Konzentrationen verwendet werden.
  • BAPTA ist selektiver für Ca2+ als EDTA und EGTA, und seine Metallbindung ist auch weniger pH-Wert-empfindlich
Calciumnachweis, Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionische Homöostase und Signalgebung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C).
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilität und Proliferation von Zellen
Produkttyp Viabilität und Proliferation von Zellen
Farbstofftyp Chelator (nicht fluoreszierend)
Menge 25mg
Versandbedingung Raumtemperatur