Learn More
Invitrogen™ Amplex™ Red Phosphatidylcholine-Specific Phospholipase C Assay Kit
Mit einem Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät oder Fluorometer können Sie Phosphatidylcholin-spezifische Phospholipase C (PC-PLC)-Aktivität erkennen.
Marke: Invitrogen™ A12218
Beschreibung
Das Amplex Red Phosphatidylcholine-Specific Phospholipase C Assay Kit stellt eine empfindliche Methode zum Nachweis von phosphatidylcholin-spezifischer Phospholipase C (PC-PLC)-Aktivität mittels eines Fluoreszenz-Mikrotiterplattenlesegeräts oder Fluorometers dar. In diesem enzymgekoppelten Assay wird die PC-PLC-Aktivität indirekt mit 10-Acetyl-3,7-dihydroxyphenoxazin (Amplex Red Reagenz), einer empfindlichen fluorogenen Sonde für Wasserstoffperoxid, überwacht. PC-PLC wandelt Phosphatidylcholin (Lecithin) in Phosphocholin und Diacylglycerin um. Alkalische Phosphatase wird hinzugefügt, die Phosphorylcholin zu Cholin hydrolysiert. Cholin wird dann durch Cholinoxidase zu Betain und Wasserstoffperoxid oxidiert. In Gegenwart von Meerrettich-Peroxidase reagiert Wasserstoffperoxid mit dem Amplex Red Reagenz in einem 1:1-stöchiometrischen Verhältnis und erzeugt stark fluoreszierendes Resorufin. Da Resorufin Absorptions- und Fluoreszenzemissionsmaxima von ca. 571 bzw. 585 nm hat, entstehen bei den meisten biologischen Proben nur geringe Störungen durch Autofluoreszenz.
- Erkennt Phospholipase D-Aktivitätsstufen bis zu 0,2 mU/ml
- Format ermöglicht Messungen zu mehreren Zeitpunkten
- Ausgelegt für minimale Autofluoreszenz-Interferenz
- Kundenspezifische Assay-Designs und Verpackungen sind ebenfalls erhältlich
Verwenden Sie Amplex Red Assays für eine A breite Palette an Untersuchungen
Eine Vielzahl von validierten Amplex Red Assays steht für die Untersuchung der Signalübertragung zwischen Zellen und von Lipiden, für die Neurobiologie und für die Untersuchung von Entzündungen und der Immunfunktion sowie des Stoffwechsels zur Verfügung. Wir bieten auch Amplex UltraRed Reagenz an, ein Reagenz der zweiten Generation mit einer größeren Empfindlichkeit und helleren Fluoreszenz, sowie das Amplex Red/UltraRed Stoppreagenz. Das Amplex Red/UltraRed Stoppreagenz bietet Zweckmäßigkeit und Kontrolle, da damit die Reaktion zur Erzeugung des Fluoreszenzsignals zu einem vom Anwender bestimmten Zeitpunkt beendet werden kann. Nach Zugabe des Stoppreagenzes bleibt das Fluoreszenzsignal für mindestens drei Stunden stabil.
Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays, Lipase- und Phospholipase-Aktivität, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. | |
Assay für Phosphatidylcholin-spezifische Phospholipase C | |
Assay-Kit Rot für Phosphatidylcholin-spezifische Phospholipase C | |
Küvetten, 96-Well-Platte | |
500 assays |
Fluoreszent | |
Fluorometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät, Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Andere Etiketten oder Farbstoffe | |
Amplex™ | |
Raumtemperatur |