Learn More
Invitrogen™ Amplex™ Acetylcholine/Acetlycholinesterase Assay Kit
Nachweis von Aktivitätsstufen von bereits 0,002 U/ml in einer Stunde
Marke: Invitrogen™ A12217
Additional Details : Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
Das Amplex Rot Acetylcholin/Acetylcholinesterase Assay-Kit bietet eine hochempfindliche Methode zum Nachweis der Acetylcholinesterase (AChE)-Aktivität in einem Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät oder Fluorometer. Die AChE-Aktivität wird indirekt mit 10-Acetyl-3,7-dihydroxyphenoxazin (Amplex Rot Reagenz) verfolgt, einer empfindlichen fluorogenen Sonde für Wasserstoffperoxid. AChE wandelt das Acetylcholin-Substrat in Cholin um, das anschließend durch Cholinoxidase zu Betain und Wasserstoffperoxid oxidiert wird. In Gegenwart von Meerrettich-Peroxidase reagiert Wasserstoffperoxid mit dem Amplex Rot Reagenz in einem stöchiometrischen Verhältnis von 1:1 und erzeugt stark fluoreszierendes Resorufin.
- Geringe Störung durch Autofluoreszenz in den meisten biologischen Proben
- Nachweis einer AChE-Aktivität von nur 0,002 U/ml in einer Stunde
- Nachweis einer Acetylcholin-Konzentrationen von nur 0,3 μM mit AChE im Überschuss
- Erreichen Sie Nachweisbereiche von 0,3 bis 100 μM Acetylcholin
- Format ermöglicht Messungen zu mehreren Zeitpunkten
- Ausgelegt für minimale Autofluoreszenz-Interferenz
- Kundenspezifische Assay-Designs und Verpackungen sind ebenfalls erhältlich
Arzneimittelforschung und -entwicklung, Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Identifizierung und Validierung von Targets und Leitstrukturen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. | |
Acetylcholin/Acetlycholinesteraseassay | |
Acetylcholin⁄Acetlycholinesterase-Assay | |
Raumtemperatur | |
HRP (Meerrettich-Peroxidase) Substrat, Acetylcholinesterase-Substrat |
Fluoreszenzintensitätsmessung | |
Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Amplex™ | |
Molekularsubstrat | |
Acetylcholinesterase |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.