Learn More
3M™ Molecular Detection Assay 2
Used with the 3M™ Molecular Detection System for the rapid and specific detection of shiga toxin-producing e.coli species in enriched food and environmental samples.
Marke:  3M™ 7100194040
Additional Details : Gewicht : 0.98600kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17228550
  • 554.38 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 29-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ein Assay-Protokoll und weniger Schritte als bei den meisten Tests reduzieren repetitive Aufgaben und erleichtern die Schulung von Mitarbeitern.
  • Gebrauchsfertige und vordispensierte Reagenzien bieten Komfort und minimieren die Gefahr menschlicher Fehler.
  • Farbcodierte Assay-Röhrchen nach Organismus und passende Software-Bildschirme ermöglichen eine bessere Nachverfolgung und einfache Identifizierung.
  • Die Möglichkeit, alle Assays gleichzeitig auszuführen, und die Flexibilität, bis zu 96 Proben in jedem Durchlauf zu testen, helfen Ihnen, effizienter zu arbeiten.
  • Der Amplifikations- und Detektionsprozess in Echtzeit erkennt positive Ergebnisse bereits nach 15 Minuten und ermöglicht Ihnen, kritische Entscheidungen schneller zu treffen.
Spezifikation
Spezifikation
STEC Gen-Screening
Assay
Lebensmittel und Getränke, Umwelttest
48 pro Packung