Learn More
Thermo Scientific™ Molecular BioProducts™ SoftFit-L Reload™ System: Nicht sterile Spitzen
Beschreibung
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific™ ART™ SoftFit L™ Pipettenspitzen. Spitzen mit niedriger Retention liefern ein maximales Probenvolumen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
- Nachfülltürme sind eine umweltfreundliche Verpackungsoption, die Kunststoffabfälle und Lagerraum reduziert
- Kompatibel mit leeren SoftFit L Racks
- Farbkodierte Einsätze ermöglichen eine schnelle Identifikation des Spitzenvolumens
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 200 l, ohne Filter, steril, Nachfüllpackung |
| Volumen (metrisch) | 200 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Naturfarben |
| Modell | 200 l |
| Länge (angloamerikanisch) | 1,97 in. |
| Länge (metrisch) | 5,00 cm |
| Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin |
| Format | Nachfüllpackung |
| Mehr anzeigen |