Learn More
Thermo Scientific™ Molecular BioProducts™ PCR Tubes and Plates
Aus 100 % reinem Polypropylen
Beschreibung
Molded from 100% virgin polypropylene
Die Röhrchen besitzen eine dünne Wandung für die optimale Wärmeübertragung und sicher abschließende Deckel, um die Verdunstung zu minimieren. Die Platten besitzen erhöhte Kavitätenränder, um einen einheitlichen Verschluss zu gewährleisten.
- Die PurePak™ Verpackung verringert Kontaminationen, da die PCR-Röhrchen in 10 gesonderten PurePaks aufgeteilt sind
- Zertifiziert RNase-, DNase-, DNA- und Pyrogen-frei
- Durchsichtig, nicht steril
Spezifikation
| Polypropylene |