Learn More
Thermo Scientific™ Molecular BioProducts™ HLT Ergo-F Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12924077 Alle ansehen MBP Molecular BioProducts Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
200 μl
Packungsgröße:
960 Stück
Artikelnummer. 12924077
Marke: Thermo Scientific™ 3812
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz mit Finnpipette Focus und digitalen Pipettierern
  • Ergonomische Spitzen reduzieren Belastungen und Verletzungen
  • Sichere und gleichmäßige Dichtungen
  • Weniger Kraftaufwand beim Spitzenabwurf
  • Auch aus Polymer mit geringer Retention lieferbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 200 μl
Sterilität Unsteril
Format Racks
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Finnpipette Focus, Digital Pipette
Produktlinie Molecular BioProducts HLT Ergo-F