Learn More
Corning™ Reagenzien für die Molekularbiologie
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15313591
Ansicht ändern
Click to view available options
Chemischer Name oder Material:
Kochsalz-Natriumcitratpuffer
TAE-Puffer
Tris Borat-EDTA-Puffer
Tris Hydrochlorid-Puffer
pH:
7 ±0.1
7.5 ±0.1
8 ±0.1
8.3 ±0.1
8.4 ±0.1
Packungsgröße:
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Chemischer Name oder Material pH Packungsgröße
15313591 Kochsalz-Natriumcitratpuffer 7 ±0.1 6 Stück
15343711 TAE-Puffer 8.3 ±0.1 6 Stück
15383711 Tris Hydrochlorid-Puffer 7.5 ±0.1 6 Stück
15353711 Tris Borat-EDTA-Puffer 8.4 ±0.1 6 Stück
15393711 Tris Hydrochlorid-Puffer 8 ±0.1 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15313591 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 46020CM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.00 CHF
    193.75 CHF / 6 Stück
    Sparen 72.25 CHF
    27% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kommt in der Molekularbiologie, in Nukleinsäure-Reinigungsanwendungen zum Einsatz
  • Analysenzertifikat verfügbar.
  • Produkt lässt sich zum Erhalt der gewünschten Konzentration verdünnen.
Bestellinformation
Versand bei Umgebungstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kochsalz-Natriumcitratpuffer
CAS 6132-04-3, 7732-18-5
Konzentration 20x
pH 7 ±0.1
Physikalische Form Flüssig
Menge 6 x 1 l
Lösungstyp Puffer
Güte Molekularbiologie