Learn More
Sartorius Molekularbiologisches Wasser (DNase und RNase-frei)
Artikelnummer. 31908479 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31908479 500 mL 500 Milliliter
31908400 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31908479 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. 018691A
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Molekularbiologisches Qualitätswasser eignet sich für cell-culture molekularbiologische Anwendungen.
  • Durchläuft eine Umkehrosmose
  • Treffen USP und EPTesting-Spezifikationen
  • DNase- und RNase-frei
  • Geeignet für cell-culture molekularbiologische Anwendungen
  • Langlagerung, wenn sie unter definierten Bedingungen richtig behandelt wird
  • pH-Wert: 5,0 bis 7,0
  • Aussehen: Clear Solution
  • Endotoxine: Test < 0,05 EU/ml
  • DNase-Erkennung: Nicht erkannt
  • RNase-Erkennung: Nicht erkannt
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Water
Molekulargewicht (g/mol) Unknown
Reinheit (%) Unbekannt
Güte Zellkultur/Molekularbiologie
Verpackung Flasche
Menge 500 mL