Learn More
Erlab™ Molecode S
Erlab™ Molecode S ist ein Sättigungserkennungsalarm für Breitspektrumfilter.
Marke: Erlab™ I0299000002
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Nach Klasse I der AFNOR-Norm NF X 15-211: 2009 erforderliche Ausstattung
- Eine Zelle in der Probenkammer ermöglicht die automatische Erkennung der Sättigung des Filters durch die Lösungsmittel
- Eine zweite Zelle wird in Kontakt mit der Laborumgebung angebracht und weist ggf. auf eine Verschmutzung der Umgebungsluft hin
Spezifikation
Captair smarte Abzugshauben | |
Sättigungsalarm | |
Lösungsmittelnachweis |