Learn More
Brady™ Modulare NFC RFID-Etiketten, für Metalloberflächen geeignet
Artikelnummer. 17475993
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 Rollen
Artikelnummer. 17475993
Marke: Brady™ 309086
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Metalloberflächen geeignetes weißes NFC-Polyesteretikett für großvolumige Anwendungen auf jedem Oberflächenmaterial, einschließlich Metall.
  • Die Oberfläche besteht aus Polyester, der Chip ist mit anisotrop leitfähiger Klebefolie an der Aluminium-Antenne befestigt.
  • Geeignet für den Thermotransferdruck, einschließlich RFID-Kodierung.
  • Die Etiketten sind nach außen aufgewickelt und zu 100 % geprüft, 500 gute RFID-Etiketten pro Rolle, fehlerhafte Kennzeichnungen werden markiert
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Weiß
Format Die-cut
Material Polyethylen
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Label
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) RFID-Kennzeichnung, Etiketten für die Gesundheitsversorgung und für Krankenhäuser, Laborkennzeichnung, Kennzeichnung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Zur Verwendung mit (Geräte) Sato CL4NX Plus Etikettendrucker für die Industrie, Zebra ZT411 Etikettendrucker für die Industrie
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -80°C
Anzahl pro Packung 500 Labels/Roll
Menge 500 Etiketten
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -112°F to +248°F
Temperaturbereich (metrisch) -80°bis +120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0178 in.
Dicke (metrisch) 0,45 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 27,7 mm
Dimensions (LxW) 25 x 25 mm
Länge (angloamerikanisch) 0.98 in.
Breite (angloamerikanisch) 0.98 in.
Breite (metrisch) 25 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.98 in.
Höhe (metrisch) 25 mm
Alternate Part Number THT-NFC-PET-25x25