Learn More
Micronova Modulare Mehreimer-Wagensysteme
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30533184 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
81 x 61 x 102 cm
97 x 61 x 102 cm
109 x 61 x 102 cm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) unitSize
30533184 97 x 61 x 102 cm 1 Stück
30533186 81 x 61 x 102 cm 1 Stück
30533187 109 x 61 x 102 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30533184 Lieferant Micronova Lieferanten-Nr. C227MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3850.00 CHF
    3462.18 CHF / 1 Stück
    Sparen 387.82 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ergonomisch gestaltet für reibungslose Manövrierbarkeit mit anpassbaren Konfigurationen
  • Die hängende Eimerkonstruktion sorgt für mehr Stabilität und eine erhöhte Eimerhöhe zum bequemen Durchnässen des Mopps.
  • Robuste Konstruktion aus elektropoliertem Edelstahl 304
  • Erhöhte Eimerhöhe für ergonomisches und bequemes Wischen
  • Die Konstruktion mit hängenden Eimern sorgt für mehr Stabilität.
  • Einteiliger Edelstahl-Schieber für Langlebigkeit und Kontaminationskontrolle
  • Die fußbetätigte Radbremse sichert den Wagen an seinem Platz.
  • Austauschbare Seitenschienen zur Umrüstung auf Doppel- oder Dreifach-Eimersystem
  • Kompatibel mit schmalen oder flachen Eimern aus Kunststoff oder Edelstahl.
  • Mit jedem verwenden Micronova Edelstahl-Auswringer
  • Hergestellt für den Einsatz in kontrollierten Umgebungen
  • ISO 5 bis 9 Reinräume
  • ISO 9001-zertifizierte Produktionsstätte
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produkttyp Wagen mit Doppeleimer
Farbe Platin
Abmessungen (L x B x H) 97 x 61 x 102 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Micronova Wischmoppköpfe und Auswringer
Höhe (angloamerikanisch) 40 in.
Höhe (metrisch) 102 cm
Länge (angloamerikanisch) 38 in.
Länge (metrisch) 97 cm
Tragkraft (angloamerikanisch) 25.65 lb.
Tragkraft (metrisch) 11.63 kg
Material Edelstahl
Anzahl Einschübe Keine
Gewicht (metrisch) 11.63 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 25.65 lb.
Breite (angloamerikanisch) 24 in.
Breite (metrisch) 61 cm