Learn More
Thermo Scientific™ Modifizierter halbfester Rappaport-Vassiliadis-Agar (ISO) (dehydriert)
Artikelnummer. 11933582
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11933582 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11933582 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CM1112B
Zuverlässige Lösungen für landwirtschaftliche Tests
Verwenden Sie den Aktionscode 28024
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Reichern Sie selektiv Salmonella spp. aus Lebensmitteln, Tierkot und Umweltproben mittels Motilitätsanreicherung an.
Reichern Sie selektiv Salmonella spp. aus Lebensmitteln, Tierkot und Umweltproben mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Modifizierter Rappaport-Vassiliadis-Agar (MRSV) (ISO) (dehydriert) an. Die Wirksamkeit dieses Nährmediums beruht darauf, dass Salmonellen vor konkurrierenden gramnegativen beweglichen Organismen durch das selektive Nährmedium migrieren und so undurchsichtige Wachstumshöfe erzeugen.
Nutzen Sie Motilitätsanreicherung auf dem modifizierten halbfesten Rappaport-Vassiliadis-Agar (ISO) für die Isolierung von Salmonellenarten aus Lebensmittel- und Umweltproben aus der ersten Phase der tierischen Produktion (beispielsweise Staub).
  • Eine einfache und empfindliche Methode zur Isolierung von Salmonellen aus Lebensmittel- und Umweltproben.
  • Enthalten in ISO 6579:2002+A1:2007 Anhang D1für die Isolierung von Salmonellen aus Tierkot (etwa Geflügel, Schwein und Rind).
  • Grampositive Flora wird durch Novobiocin, einen niedrigen pH-Wert, eine hohe Magnesiumchloridkonzentration und Malachitgrün gehemmt.
  • Die Isolierung ist möglich, da Salmonellen vor konkurrierenden gramnegativen beweglichen Organismen durch das selektive Nährmedium migrieren und so undurchsichtige Wachstumshöfe erzeugen.
  • Die präsumptive Identifikation wird durch Subkultivierung auf XLD-Agar und einem zweiten Salmonellen -Agar der Wahl erreicht.
Modifizierter halbfester Rappaport-Vassiliadis-Agar (ISO) basiert auf der von De Smedt et al. beschriebenen Formulierung, bei der nachweislich mehr Salmonellen -positive Proben erkannt werden als mit konventionellen Anreicherungsverfahren. 2
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 10°bis 30 °C
Beschreibung Modifizierter halbfester Rappaport-Vassiliadis-Agar (ISO) (dehydriert)
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 500 g