missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ VX 11.1 Reagenzglaseinsatz, für VXR basic Vibrax
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
VXR Basic Vibrax-Schüttler
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
VX 11 Basishalterung: Aufnahme für Reagenzglaseinsätze.
VX 11.1 Reagenzglaseinsatz: Für Eppendorfröhrchen oder Reagenzgläser.
VX 11.2 Reagenzglaseinsatz: Aufnahme für Reagenzgläser.
VX 11.3 Reagenzglaseinsatz: Aufnahme für Reagenzgläser.
VX 11.4 Reagenzglaseinsatz: Aufnahme für Reagenzgläser.
Typ: VX 11.1 Reagenzglaseinsatz
Stellplätze: 70
Für Röhrchen-φ: 10mm
VX 11.1 Reagenzglaseinsatz: Für Eppendorfröhrchen oder Reagenzgläser.
VX 11.2 Reagenzglaseinsatz: Aufnahme für Reagenzgläser.
VX 11.3 Reagenzglaseinsatz: Aufnahme für Reagenzgläser.
VX 11.4 Reagenzglaseinsatz: Aufnahme für Reagenzgläser.
Typ: VX 11.1 Reagenzglaseinsatz
Stellplätze: 70
Für Röhrchen-φ: 10mm
Bestellinformation
Außendurchmesser, metrisch
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Röhrcheneinsatz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | VXR Basic Vibrax-Schüttler |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur