Learn More
Advantech Modell L3P Ultraschallsiebtrenner, Standard-Edelstahl-Netzsiebe
Click to view available options
Sieve Number:
10
14
18
20
Porengröße:
1 mm
1.4 mm
2 mm
850 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Zur Verwendung mit Advantech Model L3P Sonic-Sieben
Erfüllen aller geltenden ASTM™-Standards. 3 in. ID (7.6 cm) Siebe mit durchsichtigen Acrylrahmen. Wahlweise Edelstahl- oder Nickel-Netzsiebe.
Standard-Netzsiebe aus Edelstahl
- Für bis zu sechs Siebe
- Gesamthöhe: 16 mm (5/8 Zoll)
Präzisions-Netzsiebe aus Nickel
- Für bis zu drei Siebe
Spezifikation
Spezifikation
| Tiefe (angloamerikanisch) | 5.6 Zoll |
| Tiefe (metrisch) | 14.2 cm |
| Porengröße | 850 μm |
| Typ | Präzisionssieb |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM E11 |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 3.5 Zoll |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Advantech Modell L3P Ultraschallsiebe |
| Tyler-Standard | 20 Mesh |
| US-Standard | Nr. 20 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Partikelgrößeanalysen im Labor |
| Mehr anzeigen |