Learn More
DuPont™ Tychem™ C Overall mit Kapuze, Modell CHA6
Overall mit Haube und integrierten Socken, die in Schuhen oder Stiefeln getragen werden können, sowie zusätzlichen knielangen Stulpen. Die hellgelbe Farbe sorgt für eine gute Sichtbarkeit.
Marke:  DuPont™ D13495013
387.00 CHF gültig bis 2021-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "16115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 10.04400kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12693670
Menge Preis
1 472.00 CHF / 20 Stück
5 443.21 CHF / 20 Stück
Auf Lager, versandfertig: 3
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Overall mit elastischer Haube und  selbstklebender Kinnklappe für dichten Sitz am Atemschutzgerät
  • Genähte und überklebte Nähte
  • Doppelter Reißverschluss mit selbstklebender Abdeckung
  • Elastische Handgelenke, Knöchel und Taille,
  • Mit Daumenschlaufen, integrierten Socken und Stulpen
  • 100 % partikeldichtes Gewebe
  • Ausgezeichnete Barriere gegen eine breite Palette konzentrierter anorganischer Chemikalien und biologischer Risiken
  • Antistatische Behandlung (innen)
Spezifikation
Spezifikation
Elastisch
Elastisch
Overall mit Kapuze
Elastisch
Verklebbare Kinnlasche
Elastisch
Mit Haube
Genäht, Verbunden
108 bis 116 cm
Doppelter Reißverschluss mit selbstklebender Abdeckung
Tychem™ Stoff
Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B
(EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Gelb
Tychem™ C wird als Spritz- oder Druckspritzschutz in einer Vielzahl von industriellen Umgebungen verwendet, einschließlich Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Verarbeitung und pharmazeutische Herstellung.
Chemisch
Extragroß