missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ AS 130.3 Schalenaufsatz(BxTxH)420x270x30,

Artikelnummer. 10631562 Alle ansehen IKA Produkte
Change view
Click to view available options
:
Abmessungen (H x B x Durchm.):32 x 420 x 270mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10631562 Abmessungen (H x B x Durchm.):32 x 420 x 270mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10631562 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0003120000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
AS 130.1 Universalaufsatz
Anpassung an jegliche Gefässarten durch universelle, stufenlos einstellbare Spannwalzen. Aufstellfläche 220/220mm.
Lieferumfang: 1 x AS 1.30 Basishalterung, 3 x AS 1.31 Spannwalze, 6 x AS 1.5 Befestigungsschraube
AS 130.2 Halteklammernaufnahme
Zum Schütteln von z. B. Rundkolben, Messkolben und Erlenmeyer-Kolben. Anzahl Halteklammern (Volumen): 20 x AS 2.1 (25mL), 12 x AS 2.2 (50mL), 12 x AS 2.3 (100mL), 4 x AS 2.4 (250mL), 4 x AS 2.5 (500mL). Halteklammern nicht im Lieferumfang enthalten.
AS 130.3 Schalenaufsatz
Zum sanften Schütteln im niederen Drehzahlbereich, z. B. für Petrischalen oder Kulturflaschen. Aufstellfläche 220 x 340mm. Mit integrierter Antirutschfolie (PP).
AS 130.4 Reagenzglasaufsatz
Zum intensiven Schütteln von z. B. Röhrchen, Reagenzgläsern, Küvetten, Zentrifugenröhrchen. Reagenzgläser φ 10 – 16mm, Kapazität 64 St.
Typ: Schalenaufsatz AS 130.3

Bestellinformation

GrößeMetrisch

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Schalenaufsatz
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.