Learn More
Ansell Modell 400 - AlphaTec™ 3000 Überschuhe, ultraschallgeschweißt und mit Tape versehen
Artikelnummer. 30690002 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Universal
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30690002 Universal 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30690002 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. Y30T400
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Langlebige, komfortable mehrschichtige chemische Barriere.
  • Als eines der leichtesten und bequemsten chemisch geschützten Kleidungsstücke bietet dieser langlebige mehrlagige Stoff eine äußerst wirksame Barriere gegen anorganische Chemikalien und biologische Gefahren.
  • Bietet eine starke Flüssigkeits- und Partikelbarriere
  • Überschuhe, elastische Öffnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Gelb
Material Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe
Größe Universal
Waterproof Wasserabweisend
Produkttyp Überschuh