Learn More
Ansell Modell 111 – Der AlphaTec™ 1500 PLUS genähte Overall
Artikelnummer. 30259534 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
8
9
Packungsgröße:
30 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30259534 9 30 Stück
30259519 8 30 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30259534 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. BL15S0011109
Verfügbar ab: 24-06-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Partikelfilter, antistatischer SMS Schutzanzug, der leichte chemische Beständigkeit bietet
  • Spezialisierter Schutz: Das AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - Modell 111 bietet eine leichte chemische Beständigkeit, schützt gegen Asbest und filtert 99,9 % der Partikel über 3 Mikrometer sowie Ziegel- und Zementstaub, leichte Aerosole und Nebel
  • Erhöhte Atmungsaktivität: Die Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit dieses Asbestschutzanzugs verringert zudem die Hitzebelastung der Träger
  • Verbesserte Passform und Ausstattung: Der Komfort des Trägers wird durch die optimale Passform dieses schützenden Ganzkörperanzugs erhöht, während eine dreiteilige Kapuze zusätzlichen Schutz bietet und Fingerschlaufen einen sicheren Halt bieten.
  • Zertifizierte antistatische Fähigkeiten: Das AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - Modell 111 wird nach den antistatischen Standards EN 1149-5 getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzanzug mit Kapuze
Größe 9
Geschlecht Unisex
Material Antistatisches SMS
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Fingerschlaufen, Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung 3-teilig, elastisch
Verschlusstyp 2-Wege-Reißverschluss vorne mit Sturmklappe und Fingerschlaufen
Saumtyp Genäht
Sterilität Unsteril
Widerstand Chemikalien, Partikel, Antistatisch