Beschreibung
- Spezialisierter Schutz: Das AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - Modell 111 bietet eine leichte chemische Beständigkeit, schützt gegen Asbest und filtert 99,9 % der Partikel über 3 Mikrometer sowie Ziegel- und Zementstaub, leichte Aerosole und Nebel
- Erhöhte Atmungsaktivität: Die Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit dieses Asbestschutzanzugs verringert zudem die Hitzebelastung der Träger
- Verbesserte Passform und Ausstattung: Der Komfort des Trägers wird durch die optimale Passform dieses schützenden Ganzkörperanzugs erhöht, während eine dreiteilige Kapuze zusätzlichen Schutz bietet und Fingerschlaufen einen sicheren Halt bieten.
- Zertifizierte antistatische Fähigkeiten: Das AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - Modell 111 wird nach den antistatischen Standards EN 1149-5 getestet
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzanzug mit Kapuze |
| Größe | 8 |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Antistatisches SMS |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Fingerschlaufen, Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Mehr anzeigen |