Learn More
Hamilton™ Hamilton 1010 LTSN-81614
Artikelnummer. 10129921
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10129921
Marke: Hamilton™ 81614
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Gas- und flüssigkeitsdicht. Körper aus Borosilikatglas, Kolben aus teflonbeschichtetem Aluminium mit PTFE Dichtung. Richtigkeit =±1% des Nennvolumens.
Die Salt Line Spritze (SAL) verfügt über einen UHMPE Plunger-Tip für eine erhöhte Lebensdauer bei der Verwendung von konzentrierten Salzlösungen und Säuren.
SL - Sample Lock
Mit Drehventil. Die Probe kann in der Spritze sicher aufbewahrt werden.
Standards sind einfach durch das Ventil zu injizieren
Gashaltige Proben sind vorkomprimierbar
Mit Kolbenstop
Anschluss für Luer (männlich und weiblich)
Grosser RN Anschluss
Nadelspezifikation frei wählbar.
Typ: 1010 LT SN (/ / )
Volumen: 10mL
Spezifikation
Volumen (metrisch) 10 ml