Learn More
Harvard Apparatus Mod 1025 Syr 25 ml Tll Terminus
Beschreibung
- 25 ml 1000er Serie Gastight™ Spritze
- PTFE Luer Lock (TLL) Beendigung
- PTFE-Spitzenkolben (Bitte siehe Zubehör 55-8000 für Entnahme-/Nachfüllanwendungen.)
- Verwendet zur Dosierung von Flüssigkeiten und Gasen sowie in hochpräzisen Labor-/Analyseinstrumenten-Umgebungen
- Mit seinem 25-ml-Volumen und seiner gasdichten Natur kann er für Aufgaben mit größerem Volumen und Präzision verwendet werden (z. B. Reagenzienabgabe, Kalibrierung von Pumpen, Instrumenten-Priming)
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | Glas (Fass), PTFE (Kolben) |
| Kanülen-Gauge | Ohne Kanüle |
| Latexfrei | Ja |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Volumen (metrisch) | 25 mL |
| Anschlusstyp | Luer-Lock |
| Graduated | Ja |
| Sterilität | Nicht steril |