Learn More
Moclobemid, TRC
Artikelnummer. 30137309
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137309 50 mg 50 Milligramm
17922175 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137309 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM48100050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71320-77-9
Summenformel C13 H17 Cl N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 268.74
Synonym Moclobemide, Benzamide, 4-chloro-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]- (9CI, ACI), 4-Chloro-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]benzamide (ACI), 4-Chloro-N-(2-morpholin-4-ylethyl)benzamide, 4-Chloro-N-(2-morpholinoethyl)benzamide, Auromid, Aurorix, Manerix, MeSH ID: D020912, Moclaime, Moclobemide, p-Chloro-N-(2-morpholinoethyl)-benzamide, Ro 11-1163, Ro 11-1163/000
IUPAC-Name 4-Chloro-N-(2-Morpholin-4-Ylethyl)Benzamid
SMILES Clc1ccc(cc1)C(=O)NCCN2CCOCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Moclobemide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H17ClN2O2/c14-12-3-1-11(2-4-12)13(17)15-5-6-16-7-9-18-10-8-16/h1-4H,5-10H2,(H,15,17)
Formelmasse 268.0979
Reinheit (%) >95%