Learn More
Tocris Bioscience™ Moclobemide
Beschreibung
Reversible monoamine oxidase A (MOA-A) inhibitor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Moclobemid |
| Menge | 10 mg |
| Formelmasse | 268.74 |
| Reinheit | >99% |
| Molekulargewicht | 268.741 |