Learn More
Moclobemid, Mikromol™
Artikelnummer. 17944376
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17944376 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17944376 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0250.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Moclobemid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Moclobemide
CAS 71320-77-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Moclobemide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H17 Cl N2 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Moclobemide
InChI-Formel InChI=1S/C13H17ClN2O2/c14-12-3-1-11(2-4-12)13(17)15-5-6-16-7-9-18-10-8-16/h1-4H,5-10H2,(H,15,17)
SMILES Clc1ccc(cc1)C(=O)NCCN2CCOCC2
IUPAC-Name 4-Chlor-N-(2-Morpholin-4-ylethyl)benzamid
Molekulargewicht (g/mol) 268.74
Menge 250 mg
Formelmasse 268,0979 g/mol