Learn More
Moclobemide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16444387
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16444387 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16444387 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB053450mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Moclobemide (Ro111163) is a brain-penetrant and reversible monoamine oxidase (MAO-A) inhibitor with an IC50 of 6.061 μM for hMAO-A.Moclobemide up-regulates proliferation of hippocampal progenitor cells in chronically stressed mice.
Moclobemide (Ro111163) is a brain-penetrant and reversible monoamine oxidase (MAO-A) inhibitor with an IC50 of 6.061 μM for hMAO-A.Moclobemide up-regulates proliferation of hippocampal progenitor cells in chronically stressed mice.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Moclobemide
Physikalische Form Solid
CAS 71320-77-9
Farbe White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H17ClN2O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Ro111163
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (372.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCCN1CCOCC1)C2=CC=C(Cl)C=C2
Molekulargewicht (g/mol) 268.74
Formelmasse 268.74
Reinheit (%) 99.63%
Güte Research