Learn More
Moclobemid 1,0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30457834
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457834 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457834 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP0250.0001
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und kompetenter Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
Moclobemid 1,0 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Moclobemide
CAS 71320-77-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Moclobemide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H17 Cl N2 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Moclobemide
InChI-Formel InChI=1 S/C13H17ClN2O2/c14-12-3-1-11(2-4-12)13(17)15-5-6-16-7-9-18-10-8-16/h1-4 H,5-10H2,(H,15,17)
SMILES Clc1ccc(cc1)C(=O)NCCN2CCOCC2
IUPAC-Name 4-Chlor-N-(2-Morpholin-4-ylethyl)benzamid
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensik
Molekulargewicht (g/mol) 268.74
Menge 1 mL
Formelmasse 268,0979 g/mol