Learn More
Memmert™ MobileALERT für bis zu 4 Alarmmeldungen
Alarmierung per SMS-Text mit Temperatur-Alarm, CO2-Alarm, zusätzlich Feuchte-Alarm, und O2-Alarm
Marke:  Memmert™ ICO150C4
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17149954
  • 1675.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Beschreibung
  • Zubehör
  • Benachrichtigung per SMS, Temperatur- und CO2-Alarm standardmäßig
  • Zusätzlich Feuchtigkeitsalarm bei Ausstattung mit Option K7
  • O2-Alarm bei Ausstattung mit Option T6
Spezifikation
Spezifikation
Temperatur und Feuchtigkeit, bis zu 4 Alarme
ICO150
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ MobileALERT für bis zu 4 Alarmmeldungen > ICO150