Learn More
Miele Professional™ Wagen
Alle ansehen Miele Produkte
Click to view available options
:
Abmessungen (T x B x H):790 x 619 x 421mm
Beschreibung
- Der Injektorwagen ist auch ohne obere Ebene nutzbar
- Magnetleiste für automatische Wagenerkennung
- Wagen mit Direktankopplung, Module mit Adapterankopplung
- Die Bestückungsmaße der beiden Ebenen unterscheiden sich
- Ausgestattet mit einem Anschluss für Heißlufttrocknung
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Farbe | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor |
| Tiefe (metrisch) | 790 mm |
| Höhe (metrisch) | 421 mm |
| Breite (metrisch) | 619 mm |