Learn More
Miele Professional™ Wagen
Alle ansehen Miele Produkte
Click to view available options
:
Abmessungen (T x B x H):790 x 640 x 524mm
Beschreibung
- Bestückungskapazität: 9 DIN-Siebe
- Ausgestattet mit 2 eingebauten Sprüharmen
- Die Bestückungsmaße der beiden Ebenen unterscheiden sich
- Magnetleiste für automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete ML)
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Produkttyp | Mobile Einheit für Gittertabletts |
| Farbe | Edelstahl |
| Aufnahmevermögen | 9 DIN-Gittertabletts6 SPRI-Gittertabletts |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor |
| Tiefe (metrisch) | 790 mm |
| Höhe (metrisch) | 524 mm |
| Breite (metrisch) | 640 mm |