Learn More
Miele Professional™ Modul
Alle ansehen Miele Produkte
Click to view available options
:
Abmessungen (T x B x H):496 x 492 x 288mm
Beschreibung
- Geeignet für 104 Pipetten bis 540 mm
- Halterahmen Fächergröße 16 x 16 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl, Kunststoff |
| Produkttyp | Einsatz/Modul für Pipetten |
| Farbe | Edelstahl, schwarz |
| Aufnahmevermögen | 104 Pipetten |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor |
| Tiefe (metrisch) | 496 mm |
| Höhe (metrisch) | 288 mm |
| Breite (metrisch) | 492 mm |