Learn More
Knick Elektronische™ Mobiles pH-Handmessgerät
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
132 x 156 x 30 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Das pH-Wert-Messgerät Portavo 902 wird mit folgenden Komponenten geliefert:
- 4 AA-Batterien und vormontierter Köcher
- Tragegurt
- Kurzanleitung in verschiedenen Sprachen
- Spezifischer Testbericht
- Sicherheitshinweise
- Datenträger mit detaillierten Benutzerhandbüchern
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | pH-Wert-Messgerät, 4 AA-Batterien, vormontierter Köcher, Tragegurt, Kurzanleitung, spezifischer Testbericht, Datenträger mit detaillierten Benutzerhandbüchern |
| Bereich (pH) | -2 bis 16 |
| Bereich (mV) | 1300 bis 1300 |
| Temperaturbereich (metrisch) | 20 °C bis 120 °C |
| Hauptspeicher | Ja |
| Eingänge | DIN 19262 |
| IP-Schutzart | IP-66 /67 mit Druckausgleich |
| Abmessungen (L x B x H) | 132 x 156 x 30 mm |
| Gewicht (metrisch) | 500 g |
| Gewährleistung | 3 Jahre |
| Mehr anzeigen |