Learn More
Miele Professional™ Modul
Artikelnummer. 15480555 Alle ansehen Miele Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H):358 x 558 x 190mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15480555 Abmessungen (T x B x H):358 x 558 x 190mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15480555 Lieferant Miele Professional™ Lieferanten-Nr. 7459400
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Modul E 943/2 zur optimalen Aufnahme von Enghalsglas 100 - 500 ml
Mit 32 Düsen (E 351) 4 x 160 mm mit Arretierung (E 353)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Edelstahl
Farbe Edelstahl
Aufnahmevermögen 32 Enghalsgläser
Zur Verwendung mit (Geräte) Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor
Tiefe (metrisch) 352 mm
Höhe (metrisch) 190 mm
Breite (metrisch) 558 mm