Learn More
Miele Professional™ Modul
Artikelnummer. 15420545 Alle ansehen Miele Produkte
Change view
Click to view available options
:
Abmessungen (T x B x H):496 x 492 x 250mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15420545 Abmessungen (T x B x H):496 x 492 x 250mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15420545 Lieferant Miele Professional™ Lieferanten-Nr. 5555260
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Modul E 744 zur optimalen Aufnahme von Enghalsglas 500 - 1000 ml
Mit 16 Düsen (E 352) 6 x 220 mm mit Arretierung (E 354)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material Edelstahl, Kunststoff
Produkttyp Einsatz/Modul für Enghals-Glasgefäße
Farbe Edelstahl, schwarz
Aufnahmevermögen 16 Enghalsgläser
Zur Verwendung mit (Geräte) Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor
Tiefe (metrisch) 496 mm
Höhe (metrisch) 250 mm
Breite (metrisch) 492 mm