Learn More
Miele Professional™ Injektorwagen
Alle ansehen Miele Produkte
Click to view available options
:
Aufnahmevermögen:38 Pipetten
Beschreibung
- Geeignet für 38 Pipetten in 3 Reihen
- 1. Reihe: 10 Pipette á 100 ml (bis 550 mm), Strebenabstand 20 mm
- 2. Reihe: 14 Pipetten á 25 ml, Strebenabstand 26 mm
- 3. Reihe: 14 Pipetten á 10 ml, Strebenabstand 26 mm
- Haltevorrichtung für ML/2 zur Wagenerkennung / Sprüharmkontrolle
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mobile Injektoreinheit mit Trockenanschluss |
| Modell | E 405/1 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Pipetten |
| Menge | Je 1 |