Learn More
Miele Professional™ Modul
Alle ansehen Miele Produkte
Click to view available options
:
Abmessungen (T x B x H):600 x 530 x 346mm
Beschreibung
- Mit 6 Düsen ausgestattet
- Ausgestattet mit einem höhenverstellbaren Halterahmen
- Maximale Bestückungshöhe ab Auflagestern: 610 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl, Kunststoff |
| Farbe | Edelstahl, schwarz |
| Aufnahmevermögen | 6 Laborglasgefäße mit großem Volumen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor |
| Tiefe (metrisch) | 600 mm |
| Höhe (metrisch) | 346 mm |
| Breite (metrisch) | 530 mm |