Beschreibung
Mit 36 Düsen (E 470) 2.5 x 90 mm mit Arretierung
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Produkttyp | Einsatz/Modul für Enghals-Glasgefäße |
| Farbe | Edelstahl |
| Aufnahmevermögen | 36 Enghalsgläser |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor |
| Tiefe (metrisch) | 496 mm |
| Höhe (metrisch) | 130 mm |
| Breite (metrisch) | 492 mm |