Learn More
Novus Biologicals™ MNDA Antibody Blocking Peptide
Click to view available options
Menge:
0,05 mg
Packungsgröße:
0.05 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 0.2 mg/ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Competition |
| Zusammensetzung | PBS pH 7.2 (10 mM NaH2PO4, 10 mM Na2HPO4, 130 mM NaCl) containing 0.1% bovine serum albumin |
| Gen-ID (Entrez) | 4332 |
| Menge | 0,05 mg |
| Lagerungsbedingungen | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Gen-Alias | myeloid cell nuclear differentiation antigen, PYHIN3 |
| Gensymbol | MNDA |
| Forschungskategorie | DNA replication Transcription Translation and Splicing |
| Protein | MNDA |