Learn More
Trajan Scientific and Medical™ MN Science Silikon-Septen
Hochwertiges Material für 400 Injektionen pro Septum.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 0418505
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15278613
Menge Preis
1 234.00 CHF / 48 Stück
6 214.18 CHF / 48 Stück
Verfügbar ab
15-09-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Septen mit hoher mechanischer Festigkeit – bis zu 400 Injektionen pro Septum
  • Zuverlässige Abdichtung gegen den Trägergasdruck im Einlass
  • Kein Bluten oder Kontamination in das GC-System
  • Maximale Betriebstemperatur von 350 °C (300 °C für die Größe 17  mm)
Spezifikation
Spezifikation
MN
17 mm
48/Pckg.