Learn More
Macherey-Nagel™ Aschefreies Filtrierpapier aus α-Cellulose für Analysenzwecke
Säuregewaschen mit einem extrem niedrigen Aschegehalt von < 0.01 % für quantitative Analysen und gravimetrische Anwendungen. Macherey-Nagel™ MN640 w aschefreie Filterpapiere, rund, sind glatte Filterpapiere, die eine schnelle Filtration grober Partikel durchführen.
Marke: Macherey-Nagel™ 202009
Additional Details : Gewicht : 0.05400kg
Beschreibung
Hochwertige aschefreie MN-Filterpapiere werden aus raffiniertem Zellstoff und Lintern mit einem hohen α-Cellulosegehalt (ca. 95 %) hergestellt. Baumwoll-Linter sind Kurzfaserhaare aus Baumwollsamen, die nicht für textile Zwecke verwendet werden können, aber für die Herstellung von weichen und saugfähigen Filterpapieren sehr gut geeignet sind. Neben Baumwoll-Lintern verwendet Macherey-Nagel hauptsächlich Zellstoff, der durch chemische Behandlung von Pflanzenmaterialien, z. B. Nadel- oder Laubholz, gewonnen wird.
- Anwendungen: Routinemäßige quantitative Analyse, Gravimetrie, Filtration mit Saugfiltern, Aschegehalt, Blain-Test, filtrierbare Feststoffe, Silizium-Schnellanalyse, quantitative grobkristalline Sulfidanalyse
- Für die schnelle Filtration von groben Partikeln (Partikelretention: 8 bis 10 μm +)
- Filternr. 41: grauer Aufkleber = schwarzes Band
Spezifikation
85 g/m2 | |
Aschefrei, glatt | |
Zellulose | |
9sec. | |
MN 640 w | |
0,2 mm | |
9,0 cm |
Graues Etikett = schwarzes Band | |
Rund | |
≥8 bis 10 μm | |
Quantitative Analyse | |
100/Packung | |
Aschefreies Filterpapier |