Learn More
Macherey-Nagel™ Filterpapier für qualitative Analysen aus Zellulose in rundem Format, Gütegrad MN 615
Für zahlreiche allgemeine Filteranwendungen im Labor geeignet. Filterpapier für qualitative Analysen aus Zellulose in rundem Format, Gütegrad MN 615 gewährleistet eine mittelschnelle Filtration.
Marke:  Macherey-Nagel™ 431012
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10067870
  • 10.65 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für allgemeine Filtrationen
  • Filterpapier für qualitative Analysen wird aus Rohstoffen mit dem Gütegrad aschfrei hergestellt und ist insbesondere für die allgemeine Laborfiltrationen geeignet
  • Der durchschnittliche Aschegehalt beträgt etwa 0.1 %
  • Der Alpha-Zellulosegehalt beträgt etwa 95 %.
  • Mittelschnelle Filtration
Spezifikation
Spezifikation
Rund
Mittelschnell
MN 615
0,16 mm
125 mm
Zellulose
Qualitative Analyse
100/Packung
Filterpapier