missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MMR/CD206/Mannose Receptor Antibody (685641), DyLight 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB25342K
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
MMR/CD206/Mannose Receptor Monoclonal antibody specifically detects MMR/CD206/Mannose Receptor in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Spezifikation
| MMR/CD206/Mannose Receptor | |
| Monoclonal | |
| DyLight 488 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF | |
| 685641 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| CD206, CLEC13Dmacrophage mannose receptor 1, C-type lectin domain family 13 member D, mannose receptor, C type 1, MMRCD206 antigen | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse MMR/CD206, Leu19-Lys1383 (Thr399Ala)&(Leu407Phe), Accession # P22897 | |
| 0.1 mL | |
| Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction | |
| 4360 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur