Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes MMP1-Zelllysat
Beschreibung
Proteine der Matrixmetalloproteinase (MMP)-Familie sind an der Zerlegung der extrazellulären Matrix in normalen physiologischen Prozessen, wie der embryonalen Entwicklung, der Reproduktion und dem Gewebeumgestaltungsprozess sowie an Krankheitsprozessen wie Arthritis und Metastasierung beteiligt. Die meisten MMPs werden als inaktive Proproteine abgesondert, die aktiviert werden, wenn sie durch extrazelluläre Proteinasen gespalten werden. Dieses Gen codiert ein sezerniertes Enzym, das die interstitiellen Kollagene, die Typen I, II und III, zersetzt. Das Gen ist Teil eines Clusters von MMP-Genen, die auf Chromosom 11q22 lokalisiert sind. Alternatives Spleißen führt zu mehreren Transkriptvarianten.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P03956 |
| Assay-Bereich | 24,69 bis 18.000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 8 pg/ml |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Zelllysate, Serum, Supernatant |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | 4312 |
| Gensymbol | MMP1 |
| Interassay-VK | < 12% |
| Mehr anzeigen |