Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes MMP1-Zelllysat
Artikelnummer. 15455073
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15455073 96 Tests 1 Set
17175509 5 x 96 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455073 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EHMMP1CL
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA
The Human Matrix MetalloProteinase 1 (Hu MMP1) ELISA quantitates Hu MMP1 in human cell and tissue lysate. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu MMP1. Principle of the method The Human MMP1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Die Matrix-Metalloproteasen (MMP) gehören zu den proteolytischen Enzymen, die in der Lage sind, Bestandteile des Bindegewebes abzubauen. Eine gestörte Sekretion bestimmter MMPs oder Störungen der differentiellen Regulierung von MMPs durch Gewebeinhibitoren der Metalloproteinasen (TIMPs) werden für das invasive Potenzial maligner Tumore verantwortlich gemacht. Interstitielle Kollagenase (MMP-1), 72 kDa-Gelatinase A/Typ IV-Kollagenase (MMP-2) und 92 kDa-Gelatinase B/Typ IV-Kollagenase (MMP-9) lösen extrazelluläre Matrix (ECM) auf und können Angiogenese initiieren und fördern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P03956
Assay-Bereich 24.69 bis 18,000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 8 pg/mL
Kalibrierbereich 8 bis 18000 pg/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Zellstruktur- und Organellen-Proteine
Probentyp Zelllysate
Spezifität Das in diesem Kit bereitgestellte Antikörperpaar erkennt humanes MMP-1.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 4312
Gensymbol CLG,CLGN
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Stopplösung, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Extrazelluläre Matrix und Zelladhäsion
Probenvolumen Zelllysat, 20 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym CLG, CLGN
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min