Learn More
MMP-Inhibitor II
Ein potenter, reversibler, breiter Hemmer von Matrixmetalloproteinasen
142.00 CHF - 232.90 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Off-white |
---|---|
Inhalt und Lagerung | -30°C to -10°C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ein potenter, reversibler, breiter Hemmer von Matrixmetalloproteinasen |
CAS | 203915-59-7 |
Summenformel | C21H27N3O8S2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15437009
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65638.MA |
10 mg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15427009
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65638.#0 |
5 mg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Off-white | |
Ein potenter, reversibler, breiter Hemmer von Matrixmetalloproteinasen | |
C21H27N3O8S2 | |
N-Hydroxy-1,3-bis(4-methoxyphenylsulfonyl)-5,5-dimethylhexahydropyrimidine-2-carboxamide | |
Signal Transduction Reagent |
-30°C to -10°C | |
203915-59-7 | |
513.58g/mol | |
Soluble in DMSO | |
Fest |