Learn More
Alfa Aesar™ MMP-Inhibitor II
Ein potenter, reversibler, breiter Hemmer von Matrixmetalloproteinasen
Marke:  Alfa Aesar™ J65638.MA
Additional Details : CAS : 203915-59-7 Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15437009
  • 232.90 CHF / 10 Milligramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 04-05-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
10mg
−30° to −10°C
Ein potenter, reversibler, breiter Hemmer von Matrixmetalloproteinasen
C21H27N3O8S2
N-Hydroxy-1,3-bis(4-methoxyphenylsulfonyl)-5,5-dimethylhexahydropyrimidine-2-carboxamide
Signal Transduction Reagent
Off-white
Fest
203915-59-7
513.58g/mol
Soluble in DMSO
Solid
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation