missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MMGT1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16520802
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16520802 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16520802 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA597973

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

MMGT1 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, ELISA

Mmgt1 encodes a protein that that mediates Mg(2+) transport.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MMGT1
Anwendungen ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
Gen MMGT1
Gen-Zugriffsnummer Q8N4V1
Gen-Alias 9630048L06Rik; BC032271; EMBL:AAI68927.1}; EMC5; ER membrane protein complex subunit 5; Membrane magnesium transporter 1; membrane magnesium transporter 1 {ECO:0000250; Mir5116; mir-5116; Mmgt1; mmgt1 {ECO:0000250; RGD1566339; Tmem32; transmembrane protein 32; transmembrane protein 32 {ECO:0000312; UniProtKB:Q8K273}
Gensymbole MMGT1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Human Membrane magnesium transporter 1 protein (66-131AA).
Reinigungsverfahren Protein G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 93380
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C or -80°C if preferred
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.