missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ MMG 11
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18749106
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18749106

Marke: Tocris Bioscience™ 6858/50

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

TLR2 antagonist

MMG 11 is a TLR2 antagonist (IC50 values are in the range 1.7 - 5.7 μM). Exhibits selectivity for TLR2 over TLR4, TLR5, TLR7/8 and TLR9. Reduces TLR2-mediated cytokine secretion from PBMCs. MMG 11 preferentially inhibits TLR2/1- over TLR2/6-mediated NK-κB activation (IC50 values are 0.87 and 7.4 μM, respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethyl 5-(2-oxo-2-(2,3,4-trihydroxyphenyl)ethyl)furan-2-carboxylate
CAS 313254-94-3
Menge 50 mg
Ziel Toll-like Receptor Antagonists
Summenformel C15H14O7
Formelmasse 5252
Reinheit 97%
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt