Learn More
MMACHC Mouse anti-Human, Clone: 4G10A11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen MMACHC
Klon 4G10A11
Konzentration 0.91 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16848645
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
66609-1-IG-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16838645
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
66609-1-IG-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The exact function of the protein encoded by this gene is not known, however, its C-terminal region shows similarity to TonB, a bacterial protein involved in energy transduction for cobalamin (vitamin B12) uptake. Hence, it is postulated that this protein may have a role in the binding and intracellular trafficking of cobalamin. Mutations in this gene are associated with methylmalonic aciduria and homocystinuria type cblC.
Spezifikation
Spezifikation
MMACHC
0.91 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
cblC, MMACHC, RP11 291L19.3
MMACHC
IgG1
Protein G
Antibody
4G10A11
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
Q9Y4U1
25974
MMACHC Fusion Protein Ag15001
Primary
-20°C
MMACHC